Merck
M31554
Sigma-Aldrich
o-甲苯乙腈
98%
别名:
2-Methylbenzyl cyanide, 2-Methylphenylacetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
131.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
沸点
212 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccccc1CC#N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)