Merck
M13408
Sigma-Aldrich
2-甲氧基肉桂酸,主要为反式
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
178.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChI 密鑰
FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3