主要文件
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
类型
for DNA synthesis
质量水平
产品线
Proligo Reagents
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
杂质
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
制备说明
乙腈/二甲基吡啶/N-甲基咪唑·8/1/1 (v/v/v)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)