主要文件
LGFO20K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
形狀
pellets
平均直徑
20 μm
儲存溫度
-10 to -25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.