Merck
L511501
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(1-dinaphthylphosphino)ferrocene
别名:
Zhou′s Ligand, dnpf
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H36FeP2
分子量:
754.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45.[CH]6[CH][CH][C]([CH]6)P(c7cccc8ccccc78)c9cccc%10ccccc9%10
InChI
1S/2C25H18P.Fe/c2*1-5-15-22-19(9-1)11-7-17-24(22)26(21-13-3-4-14-21)25-18-8-12-20-10-2-6-16-23(20)25;/h2*1-18H;
InChI 密鑰
QNWZAQREDYRXCK-UHFFFAOYSA-N
應用
Arylation of unbiased alpha-olefins, selective at the internal position.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3