Merck
L332895
2-[(5E)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H13Cl2NO3S3
CAS号:
分子量:
422.374
MDL號碼: