Merck
L118192
ETHYL 2-{[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C21H20N2O5S
CAS号:
分子量:
412.468
MDL號碼: