主要文件
L060050
Sigma-Aldrich
氧化剂
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
NACRES:
NA.21
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
表单
liquid
保质期
180 days
浓度
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
颜色
clear
pH值(酸碱度)
8.5 (20 °C, 15 g/L)
沸点
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
相容性
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氧化剂溶液(含有吡啶、碘和水)将在寡核苷酸合成偶联反应中形成的化学不稳定性三价磷三酯键氧化成稳定的五价磷酸三酯。碘用作温和的氧化剂,水用作氧供体。
制备说明
吡啶/水/碘 9/1/12,7 (v/v/w)
法律信息
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
62.6 °F
闪点(°C)
17 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)