Merck
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
雜質
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
四氢呋喃/N-甲基咪唑/吡啶·8/1/1 (v/v/v)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
6.1 °F
閃點(°C)
-14.4 °C