solid
SMILES 字串
O=C(OC)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NN1CC(C=C3)=CC=C3Cl
InChI
1S/C18H15ClN2O2/c1-23-18(22)17-11-16(14-5-3-2-4-6-14)20-21(17)12-13-7-9-15(19)10-8-13/h2-11H,12H2,1H3
InChI 密鑰
SQWSYZPBTKRBAM-UHFFFAOYSA-N