solid
SMILES 字串
NNC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C17H16N4O2/c18-19-17(22)16-10-15(20-21-16)13-6-8-14(9-7-13)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11,18H2,(H,19,22)(H,20,21)
InChI 密鑰
QHJBILLNUCLTTA-UHFFFAOYSA-N