solid
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C(O)=O)n(Cc3ccccc3)n2
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-13-7-9-15(10-8-13)16-11-17(18(21)22)20(19-16)12-14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,12H2,1H3,(H,21,22)
InChI 密鑰
OTRPLYXESVAETE-UHFFFAOYSA-N