solid
SMILES 字串
COc1ccc(Cn2nc(cc2C(O)=O)-c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-23-15-9-7-13(8-10-15)12-20-17(18(21)22)11-16(19-20)14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,12H2,1H3,(H,21,22)
InChI 密鑰
GTCJICZNYYBZIV-UHFFFAOYSA-N