Merck
JKA7142
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 5000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)