product name
HS-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
巯基PEG氨基。HS具有巯基反应性,NH2 稳定,可被激活。
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)