Merck
JKA3037
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Silane
别名:
mPEG-硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
mPEG5K-硅烷, average Mn 5,000
表单
solid
分子量
average Mn 5,000
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
储存温度
−20°C
一般描述
甲氧基 PEG 硅烷用于玻璃或二氧化硅表面改性和失活。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2013 (2013)