主要文件
IDE201D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE201D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NC.13
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
特點
BN/SiO2 coating
包裝
pkg of 12 diced devices
製造商/商標名
IDE201D
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)