Merck
I6652
Sigma-Aldrich
肌醇 -肌醇
别名:
meso-肌醇, 环己六醇, 肌糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
蒸汽密度
6.2 (vs air)
mp
222-227 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI 密鑰
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
膜磷脂、糖基化磷脂酰肌醇锚定蛋白、磷酸肌醇酯第二信使的成分,其中锚定蛋白可将糖蛋白锚定到细胞膜上。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)