主要文件
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NC.13
物料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
特点
optimized for hall
包装
pkg of 16 diced devices
制造商/商品名称
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
电极尺寸
10 nm , chrome
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)