主要文件
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
FEP
计量器 × 长度
18 × 1219 mm
管道体积
1146 μL
配件
1/4-28
适用性
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)