主要文件
HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特点
model 1050 BFP
制造商/商品名称
Hamilton 59000-60
参数
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
内径 × 外径
32.6 mm × 36.9 mm
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)