主要文件
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115604
NACRES:
NB.79
物料
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
特点
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
参数
0-60 °C temp. range
直径
12 mm
浸没深度
10 mm
pH值(酸碱度)
0-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)