化驗
98%
bp
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
InChI 密鑰
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
應用
用于制备环状和无环聚氟硅氧烷(可作为全氟醚和聚氟醚的前体)。
其他客户在看
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null