Merck
H7637
Sigma-Aldrich
1-十六烷硫醇
technical grade, 92%
别名:
十六烷基硫醇, 十六硫醇, 正十六硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15SH
CAS号:
分子量:
258.51
Beilstein:
1748495
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
92%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI 密鑰
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter