About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO4S · xH2O
CAS号:
分子量:
225.22 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI 密鑰
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
應用
柱前和柱后衍生化试剂,用于金属离子的荧光检测。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)