方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)