Merck
H46600
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-萘酸肼
97%
别名:
3-羟基-2-萘甲酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC10H6CONHNH2
CAS号:
分子量:
202.21
Beilstein:
395153
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
205-208 °C (lit.)
SMILES字符串
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
InChI key
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)