Merck
H3145
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-羟基丁酸钠盐
~97%
别名:
(S)-3-羟丁酸 钠盐, (S)-3-羟基丁酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NaO3
分子量:
126.09
Beilstein:
1720567
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
~97%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)