Merck
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-羟乙基)乙二胺-N,N′,N′-三乙酸
99%
别名:
HEDTA, HEEDTA, N-(2-羟乙基)-亚乙基二氨-三乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
278.26
Beilstein:
1804795
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI 密鑰
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)