主要文件
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
别名:
CO810250
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 997-575-68
长度
0.5 m
线圈宽度
25 mm
厚度
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)