Merck
GF99489986
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.5+%
别名:
SB006130
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sb
CAS号:
分子量:
121.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141704
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.5%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 994-899-86
電阻
41.7 μΩ-cm
重量
100 g
塊最大尺寸
4 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)