GF97869964
别名:
AL623541
1 of 10
Sigma-Aldrich
643653
介孔结构的硅铝酸盐
96096
沸石
643645
介孔结构的二氧化硅
343358
硅-氧化铝催化剂载体,135 级
914614
二氧化硅介孔SBA-15
926876
MCM-41 100nm nanoparticle
NIST8852
铵盐沸石(Ammonium ZSM-5)
NISTRM8850
沸石 Y
517747
介孔氧化铝
NIST8851
Zeolite A
fabric
Goodfellow 978-699-64
2 m
25.4 mm
400 gper meter squared
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学