主要文件
GF97531364
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
1000mm rod, 12.7mm diameter
别名:
CU057910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 975-313-64
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)