主要文件
GF97054296
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, as rolled
别名:
FE080600
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (temper - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 970-542-96
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)