Merck
GF96473234
foil, thickness 0.03 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
别名:
IR000206
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ir
CAS号:
分子量:
192.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141720
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 964-732-34
电阻率
4.71 μΩ-cm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.03 mm
沸点
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)