Merck
GF96030086
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+%
别名:
B 006041
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B
CAS号:
分子量:
10.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 960-300-86
電阻係數
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
20 g
平均粒徑
0.9 μm (FSSR)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[B]
InChI
1S/B
InChI 密鑰
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N