主要文件
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
别名:
TI010251
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 955-786-11
长度
0.1 m
线圈宽度
120 mm
厚度
0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)