Merck
GF95517366
foil, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
别名:
MG000180
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.9%
形狀
foil
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 955-173-66
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.015 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N