主要文件
GF95124607
氧化铝/二氧化硅/氧化硼
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
别名:
AL625720
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 951-246-07
长度
2 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)