Merck
GF94433553
foil, thickness 0.20 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
别名:
AL000609
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 944-335-53
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3