主要文件
GF93015794
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
500mm rod, 2.0mm diameter, half hard
别名:
CU077905
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 930-157-94
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)