主要文件
GF92077027
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 500mm x 2.0mm diameter, annealed
别名:
NI097905
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 920-770-27
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)