Merck
GF91451976
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 200 g, purity 99.9+%
别名:
MO006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141727
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 914-519-76
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
平均粒径
<5 μm (FSSR)
沸点
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)