主要文件
GF90111068
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
别名:
CA006101
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141503
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 901-110-68
重量
100 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Water-react 2
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)