Key Documents
GF89801927
Aluminum nickelide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g
别名:
AL706010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 898-019-27
重量
50 g
零件最大尺寸
150 (micron)