主要文件
GF89625066
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, as rolled
别名:
NI050280
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
foil (disks - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 896-250-66
尺寸 × 厚度
10 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)