描述
40 x 40 (wires/inch)
表单
(mesh)
制造商/商品名称
Goodfellow 894-208-34
直径× 标称容量
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
尺寸 × 开口
150 mm × 150 mm × 0.37
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.