主要文件
GF88826530
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
别名:
AU055170
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 888-265-30
长度
0.05 m
直径
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)