Merck
GF88112459
powder, 38 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
别名:
CR006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141709
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.0%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 881-124-59
电阻率
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
最大零件尺寸
38 (micron)
沸点
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)