主要文件
GF88053734
氮化铝
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
别名:
AL643010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 880-537-34
尺寸
20 × 20 mm
厚度
0.075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)